Alcol benzilico ≥99.5% (by GC), SupraSolv® per cromatografia di spazio di testa
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02695.2500EA
511
EUR
1.02695.2500
1.02695.1000
Alcol benzilico ≥99.5% (by GC), SupraSolv® per cromatografia di spazio di testa
Alcol benzilico
Suitable as solvent for the analysis of residual solvents of ICH classes 1, 2 and 3.
Synonyms: Phenylcarbinol
Formula:
C₆H₅CH₂OH Peso molecolare: 108,14 g/mol Punto di ebollizione: 205 °C (1013 hPa) Punto di fusione: −15,3 °C Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 101 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004599 CAS Number: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 |
Purity (GC) | ≥99,5% |
Identity (IR) | Conforms |
Color | ≤10 Hazen |
Acidity | ≤0,001 mEq/g |
Alkalinity | ≤0,002 mEq/g |
Water | ≤0,1% |
GC/HS (Every residual solvent of class 1 acc. ICH) | ≤1 µg/g |
GC/HS (Every residual solvent of class 2 acc. ICH) | ≤10 µg/g |
GC/HS (Every residual solvent of class 3 acc. ICH) | ≤50 µg/g |
Vapor pressure | 0,07 hPa (20°C) |
Solubility | 40 g/l |
Ignition temperature | 435 °C |
Storage temperature | 2 - 25 °C |
Molar mass | 108,14 g/mol |