Stampa…
Potassio bromato soluzione 0.1 N, Titripur®
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.60308.1000EA 42.3 EUR
1.60308.1000
Potassio bromato soluzione 0.1 N, Titripur®
Potassio bromato
Formula: KBrO₃
Peso molecolare: 167 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011359
CAS Number: 7758-01-2
ADR: 5.1,II