Stampa…
Indicatore per sterilizzazione a vapore
Fornitore: Südpack Medical
489-0100EA 199 EUR
489-0100
Indicatore per sterilizzazione a vapore
Indicatori di sterilità
Per sterilizzazione a vapore. L'indicatore cambia colore da rosa a marrone dopo la sterilizzazione.
Confezione: rotolo da 5000 indicatori