  • Parametri
    • Articoli in magazzino (5)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Rampe di filtrazione
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/00/18989500.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"21"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Codice catalogo: (516-1038)
Fornitore:  Pall Laboratory
Codice articolo fornitore: 4889
Codice articolo locale: PALL4889
Descrizione:   Il collettore per microbiologia con design modulare consente di ottimizzare le analisi senza alterare la pulizia.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Thermo Scientific
Descrizione:   Manifold sottovuoto per colonne SPE HyperSep™ per processare i campioni in modo facile e veloce
Fornitore:  Pall Laboratory
Descrizione:   La rampa per filtrazione sottovuoto per piastre multipozzetto è un collettore in alluminio anodizzato, progettato e ottimizzato per la filtrazione sot...
Fornitore:  DWK Life Sciences
Descrizione:   Collettore per microprovette, in acciaio inox, 12 canali, dritto, per piastra da 96 pozzetti, spaziatura: 9 mm
Codice catalogo: (VAC-03)
Fornitore:  OMEGA BIOTEK
Codice articolo fornitore: VAC-03
Codice articolo locale: OMEGVAC-03
Descrizione:   The E-Z 96® vacuum manifold is designed for DNA/RNA sample preparation with E-Z 96® DNA/RNA plates.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Pall Laboratory
Descrizione:   Sostituisce il processo di filtrazione a siringa di un campione alla volta (che comporta un notevole dispendio di tempo) con la filtrazione simultanea...
Fornitore:  Thermo Scientific
Descrizione:   HyperSep™, Positive pressure manifold, with 16 mm collection rack
Fornitore:  Avantor Performance Materials
Descrizione:   The BAKERBOND Speedisk® expanded extraction station can be used in reservoir, inverted, or remote sample feed modes. It includes a six-port vacuum man...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 21
  1  2  3  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI