Stampa…
Hai cercato: Materiali per il controllo di fuoriuscite di liquidi
204  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"204"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Spill Control, Chemizorb® Granules, Agnte assorbente per liquidi versati, Chemizorb® granulato
MSDS Promo
Codice catalogo: (1.01591.1000)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.01591.1000
Codice articolo locale: MERC1.01591.1000
Descrizione: L'acido fluoridrico (HF) Chemizorb è una miscela di polveri composta da copolimeri sintetici con azione assorbente, sale di calcio con azione neutrali...
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: Chemizorb® Mercurio è un kit completo di reagenti e prodotti ausiliari per la rimozione sicura e completa delle gocce di mercurio e delle tracce di me...
Fornitore: Merck
Descrizione: Per l'assorbimento di acidi, basi o solventi.Grazie all'area superficiale ampia, la polvere assorbe una notevole quantità di liquido. I liquidi a visc...
Codice catalogo: (1.01596.1000)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.01596.1000
Codice articolo locale: MERC1.01596.1000
Descrizione: Chemizorb Alkalis is a powder mixture that consists of a mineral co-polymer as the absorbent, an acidic salt as the neutraliser, and a pH indicator.
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: Chemizorb H+ is a granulate mixture that consists of a mineral co-polymer absorbent, an alkaline neutraliser, and a pH indicator.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® absorbents and spill-containment products help keep your employees and work environment safe from unexpected spills, leaks, drips or other accide...
Promo
Codice catalogo: (121-0196)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI121-0196
Descrizione: This speciality spill kit contains sorbents, neutralising agent, PPE and accessories so that you are prepared in an emergency. Contained in a handy tu...
UOM: 1 * 1 KIT
Fornitore: CATALYST KITTING SOLUTIONS
Descrizione: Protective clothing, tools, absorbents and wipes arranged in four multifunctional kits, for rapid and safe cleaning of cytotoxic drug spillages. For u...
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Sviluppati per trattare in modo conveniente piccole fuoriuscite come quelle che si possono verificare in un ambiente di laboratorio.
Codice catalogo: (121-0194)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI121-0194
Descrizione: This portable, economy spill kit comes in a high visibility, water-resistant, yellow PVC bag with handles. Designed for small spills of chemicals and ...
UOM: 1 * 1 KIT
Codice catalogo: (332377C)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC332377C
Descrizione: I granuli sono semplici da utilizzare in caso di fuoriuscite di liquidi e assorbono fino all' 80% del relativo peso.
UOM: 1 * 2,5 kg
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® absorbents and spill containment products help keep your employees and work environment safe from unexpected spills, leaks, drips or other accide...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® absorbents and spill containment products help keep your employees and work environment safe from unexpected spills, leaks, drips or other accide...
Promo
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Questi set di ricariche possono essere utilizzati con cinque tipi di kit di trattamento SPILL-X®. Sono disponibili in vari formati.
Codice catalogo: (121-0197)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI121-0197
Descrizione: This speciality spill kit contains sorbents, neutralising agent, PPE and accessories so that you are prepared in an emergency. Contained in a handy tu...
UOM: 1 * 1 KIT
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 204
no targeter for Bottom