  • Parametri
    • Articoli in magazzino (9)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Hai cercato:
Elettrodi per ossigeno disciolto
36  results were found
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/47/18989347.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Elettrodo, ossigeno disciolto, VWR®, Cavo da 4 m
Codice catalogo: (664-0042)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI664-0042
Descrizione:   Elettrodo, ossigeno disciolto, VWR® pHenomenal®, pHenomenal® OXY11-3, Cavo da 3 m, 8 pin
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI664-0182
Descrizione:   This IDP (Intelligent Digital Probe) dissolved oxygen / temperature sensor can be used with the multi-parameter meters pHenomenal® MD 8000 H and MD 80...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  WTW
Descrizione:   Galvanic dissolved oxygen sensors for universal (CellOx®) or field use (DurOx®).
Fornitore:  WTW
Descrizione:   Sonde ottiche OD per applicazioni sul campo e in laboratorio.
Codice catalogo: (664-0510)
Fornitore:  WTW
Codice articolo fornitore: 201425
Codice articolo locale: WTWA201425
Descrizione:   Sonda per ossigeno disciolto autoagitante per misure con agitazione simultanea.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Hach
Codice articolo fornitore: LBOD10101
Codice articolo locale: HACHLBOD10101
Descrizione:   Il sensore LBOD101 è uno strumento digitale per ossigeno disciolto luminescente (LDO) con sistema di agitazione integrato e sostituibile. L'elettrodo ...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  HAMILTON BONADUZ
Descrizione:   Sensori elettrochimici per ossigeno ideali per applicazioni con requisiti igienici rigorosi, ad es. nell'industria farmaceutica e nella produzione di ...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 36
  1  2  3  4  5  Prossimo