Stampa…
Hai cercato: Conduttimetri
37  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"37"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Elettrodo, conduttimetri, VWR®
Codice catalogo: (663-0356)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI663-0356
Descrizione: This IDP (Intelligent Digital Probe) conductivity/temperature cell can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter meters.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (663-0147)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI663-0147
Descrizione: Elettrodo, conduttimetri, VWR® PHenomenal®, pHenomenal® CO11, 10 µS/cm - 20 mS/cm, 0...+80 °C, Epoxy, Ø×L: 15,3×120 mm, 0,84 cm-1, 8 pin, cavo da 1,5 m
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: WTW
Descrizione: High quality, enhanced sensor technology combined with most up to date measurement electronics. For use with IDS meters.
Fornitore: WTW
Descrizione: TetraCon® 325, TetraCon® V and KLE 325 are suitable for on-site measurements in rivers, lakes and wastewater, fish farming, ground water...
Codice catalogo: (663-1903)
Fornitore: WTW
Codice articolo fornitore: 301310
Codice articolo locale: WTWA301310
Descrizione: Elettrodo, conduttimetri, LTA 1, 2-electrode cell, Corpo in vetro, anello in platino, 1,0 cm-1
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: WTW
Descrizione: Four-electrode plastic flow-through measuring cells with low-polarisation graphite electrodes for applications in closed circuits.
Codice catalogo: (663-0066)
Fornitore: WTW
Codice articolo fornitore: 301992
Codice articolo locale: WTWA301992
Descrizione: Conductivity cell for use with the portable Vario Cond meter.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Mettler - Toledo
Descrizione: This digital conductivity sensor has a high precision temperature probe. The conductivity and temperature signals are digitised and combined through a...
Fornitore: Hach
Descrizione: Elettrodo, conduttimetri, CDC241-9, 2-pole, Per: Viscous titrations, Vetro, Ø×L: 12×103 mm, 1,0 cm⁻¹, Screw cap
Codice catalogo: (HACHLZW5062970002)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: LZW5062970002
Codice articolo locale: HACHLZW5062970002
Descrizione: The 5062 is ideal for conductivity measurements in extreme conditions and for 'difficult' applications, including dirty and viscous samples. Dedicated...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: SI Analytics
Descrizione: Robust conductivity cells for on-line measuring. Cells are either available with POM shaft or with glass shaft for high chemical resistance.
Fornitore: Hach
Descrizione: IntelliCAL™ CDC401 è una sonda di conducibilità digitale a 4 poli in grafite, disponibile in versione standard o rinforzata.
Fornitore: Mettler - Toledo
Descrizione: Elettrodo, conduttimetri, InLab®, InLab® 710 (4 poli), 0,01 - 500 mS/cm, 0...+100 °C, Vetro, Ø×L: 12×120 mm, 0,80 cm-1, Mini-DIN, cavo di 1 m
Fornitore: Mettler - Toledo
Descrizione: This conductivity measuring cell utilises the four- pole potentiometric method for measuring conductivity, which incorporates a series of four graphit...
Codice catalogo: (HACHLZW5060970002)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: LZW5060970002
Codice articolo locale: HACHLZW5060970002
Descrizione: This three-pole platinum cell with integrated temperature sensor is protected against harsh field conditions.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 37
no targeter for Bottom