Stampa…
VWR® Maschere per camera bianca, becco d'anatra
Fornitore: VWR
VWR®
113-8686EA 93.2 EUR
113-8686 113-8684 113-8685 113-8682 113-8683 113-8681
VWR® Maschere per camera bianca, becco d'anatra
Maschere Maschere per cleanroom
Le mascherine a becco d'anatra per cleanroom sono caratterizzate da un'efficienza di filtrazione batterica e di particelle superiore, oltre a una bassa dispersione di particelle. Queste maschere per cleanroom resistenti all'umidità sono costituite da tre strati con uno strato interno di pellicola unico e leggero per una maggiore resistenza all'umidità.
  • Disponibile sterilie o non sterilie, con passanti per le orecchie, lacci o passanti per il cappuccio
  • Elevata efficienza di filtrazione batterica e particellare
  • L'arco in plastica a tutta lunghezza, all'interno degli strati, tiene il tessuto lontano dalla bocca per consentire una respirazione più fresca e confortevole, senza limitare la visione verso il basso
  • Il nasello in acciaio malleabile (12 cm) garantisce una tenuta sicura e personalizzata
  • Gomma naturale senza lattice, fibra di vetro e senza silicone
  • Solo per uso industriale e in camera bianca; non utilizzare per la protezione contro il COVID-19
  • Questo prodotto non è un dispositivo medico per uso medico o clinico ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745/Direttiva 93/42/CEE
  • Questo prodotto non è un dispositivo di protezione individuale (DPI) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425
Strato esterno: PP non tessuto da 28 g/m²
Setto filtrante: PP soffiato a fusione da 25 g/m²
Strato interno: PP non tessuto da 25 g/m²
Certificazioni: Certificato ISO convalidato attraverso test di laboratorio indipendenti.
Confezione: Mascherine compatibili per l’uso in cleanroom confezionate 20 per busta termosaldata,
10 buste per confezione. Le mascherine sterili sono confezionate singolarmente.