  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Sistemi per la rilevazione di perdite
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/20/21655220.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Codice catalogo: (HYPE66002-001)
Fornitore:  Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 66002-001
Codice articolo locale: HYPE66002-001
Descrizione:   This handheld instrument can detect minute leaks of laboratory gases.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PERCN9306074)
Fornitore:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Codice articolo fornitore: N9306074
Codice articolo locale: PERCN9306074
Descrizione:   The MiniTemp MT4 is capable of displaying thermal measurement readings using easy point and shot infrared technology in a pocket size configuration.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PERCN9306089)
Fornitore:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Codice articolo fornitore: N9306089
Codice articolo locale: PERCN9306089
Descrizione:   Designed for use with gas chromatography (GC) systems, it detects minute leaks of any gas with a thermal conductivity different from air.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (151-0187)
Fornitore:  DRAEGER
Codice articolo fornitore: CH00216
Codice articolo locale: DRAECH00216
Descrizione:   This air flow indicator for special applications can be used in all operations relating to draught detection.
UOM:  1 * 1 KIT
Codice catalogo: (151-0208)
Fornitore:  DRAEGER
Codice articolo fornitore: 6400761
Codice articolo locale: DRAE6400761
Descrizione:   A small heating element in the device head heats an alcohol mixture with a high molecular weight and density similar to air.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (TEST0632.3511)
Fornitore:  TESTO
Codice articolo fornitore: 0632.3511
Codice articolo locale: TEST0632.3511
Descrizione:   This gas analyser is designed to control emission measurements of different measuring and analysis applications, also suited for complex data compilat...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  TESTO
Descrizione:   Escaping CO gases pose a risk of poisoning, the 315-3 constantly checks the level of CO and CO₂ in ambient air.
Codice catalogo: (TEST0632.0316)
Fornitore:  TESTO
Codice articolo fornitore: 0632.0316
Codice articolo locale: TEST0632.0316
Descrizione:   Audible, visual 360° flashing LED. Max. 200 ppm LED: Yellow - Max. 10000 ppm LED: Red, More than five hours, Alkali manganese IEC 6LR61, −20…+50
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 11
  1  2  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI