Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Ionomycin (free acid) ≥90%
Fornitore: MP Biomedicals
Attenzione
ICNA0215961101
Ionomycin (free acid) ≥90%
Free Acid
Selective calcium ionophore.
Storage temperature: -20 °C
Formula: C₄₁H₇₂O₉
Peso molecolare: 709,02 g/mol
MDL Number: MFCD06798385
CAS Number: 56092-81-0
EINECS: 000-000-0
Order Now
Ordine
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità