Stampa…
Hai cercato: Analizzatori di Umidità
21  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Moisture analysers with large colour touch screen display give a user-friendly access to advanced applications and internal databases. The user has an...
Codice catalogo: (620-1956)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-1956
Descrizione: The RM 10 allows detection of moisture behind ceramic tiles and/or various wall or floor coverings, in wood down to a depth of 3 cm and in concrete or...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Rugged compact moisture analysers with large backlit dot matrix graphic display for moisture determination of raw materials and finished products in t...
Fornitore: Sartorius Balances
Descrizione: Il modello MA100 è preciso, flessibile e configurabile dotato di tastierino intuitivo e software per accedere facilmente a tutte le modalità di funzio...
Codice catalogo: (611-2887)
Fornitore: Sartorius Balances
Codice articolo fornitore: MA160-1
Codice articolo locale: SARBMA160-1
Descrizione: Analizzatori d’umidità facili da usare, efficienti e compatti, per fornire risultati rapidi e ripetibili
con un'interfaccia utente migliorata.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (611-4357)
Fornitore: Sartorius Balances
Codice articolo fornitore: MA35M-230N
Codice articolo locale: SARBMA35M-230N
Descrizione: This infrared moisture analyser is designed for use in daily routine in-process control.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (611-2888)
Fornitore: Sartorius Balances
Codice articolo fornitore: MA37-1
Codice articolo locale: SARBMA37-1
Descrizione: Analizzatori di umidità facili da usare, efficienti e compatti per fornire risultati rapidi e ripetibili con un'interfaccia utente migliorata.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: OHAUS
Descrizione: Grazie all'accuratezza e alla riproducibilità dei risultati, con precisione di lettura dello 0,1% o dello 0,05%.
Codice catalogo: (SIMELI0004)
Fornitore: Industrial Physics
Codice articolo fornitore: LI0004
Codice articolo locale: SIMELI0004
Descrizione: mini LIGNO duo is a wood moisture meter that provides four different base-wood groups, eight building materials, such as gypsum or screed.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SIMELI0007)
Fornitore: Industrial Physics
Codice articolo fornitore: LI0007
Codice articolo locale: SIMELI0007
Descrizione: mini LIGNO classic+ is a wood moisture meter that provide four wood groups and 16 single species of wood.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Industrial Physics
Descrizione: profi LIGNO are moisture meters specifically designed for wood and building materials such as screed or gypsum.
Codice catalogo: (SIMELI0006)
Fornitore: Industrial Physics
Codice articolo fornitore: LI0006
Codice articolo locale: SIMELI0006
Descrizione: The mini LIGNO classic is a wood moisture meter that offers the choice between four different base-wood groups.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SIMELI9012)
Fornitore: Industrial Physics
Codice articolo fornitore: LI9012
Codice articolo locale: SIMELI9012
Descrizione: Skipper Plus is a non-destructive moisture detector designed for locating damp in wood or laminated plastics such as polyester.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SIMELI9011)
Fornitore: Industrial Physics
Codice articolo fornitore: LI9011
Codice articolo locale: SIMELI9011
Descrizione: Tramex is a non-destructive instrument for measuring moisture levels in concrete and sand-cement floors.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: OHAUS
Descrizione: Moisture analysers simplify complex moisture analysis applications. Designed to increase precision and efficiency in the laboratory, they feature a pr...
Codice catalogo: (SIMELI0005)
Fornitore: Industrial Physics
Codice articolo fornitore: LI0005
Codice articolo locale: SIMELI0005
Descrizione: mini LIGNO smart is a wood moisture meter that offers the freely selectable choice between up to 16 different species of wood or building materials wi...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom