Moduli di illuminazione di ultima generazione progettati come parti di ricambio "plug&play" estremamente semplici da installare nei microscopi esistenti. LED da 5 W di potenza con durata media di 50.000 ore di funzionamento. Alloggiamento in alluminio.
Aluminium housing
Light can be continuously dimmed
Last dimming position can be stored with memory function for the next use
Informazioni per l'ordine: Supplied with a multi-adapter power supply (EU, US, UK).