Stampa…
Hai cercato: Standard di amine
14  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (85001.180)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC85001.180
Descrizione: Standard di amine, Standard trietanolammina, 1000 mg/L, VWR®, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (84979.180)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC84979.180
Descrizione: Standard di amine, Standard monoetanolammina, 1000 mg/L, VWR®, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (85002.180)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC85002.180
Descrizione: Standard di amine, Standard Trietilammina, 1000 mg/L, VWR®, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (84965.180)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC84965.180
Descrizione: Standard di amine, Standard dietanolammina, 1000 mg/L, VWR®, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (84978.180)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC84978.180
Descrizione: 3-Methoxypropylamine Standard, Standard 3-Metossipropilammina, 1000 mg/L, VWR®, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (85003.180)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC85003.180
Descrizione: Standard di amine, Trimetilammina , 1000 mg/L, VWR®, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (84980.180)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC84980.180
Descrizione: Standard di amine, Standard metanammina, 1000 mg/L, VWR®, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (HONCE3029-100ML)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: E3029-100ML
Codice articolo locale: HONCE3029-100ML
Descrizione: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (HONCE3030-100ML)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: E3030-100ML
Codice articolo locale: HONCE3030-100ML
Descrizione: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (HONCE3054-100ML)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: E3054-100ML
Codice articolo locale: HONCE3054-100ML
Descrizione: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (HONCE3053-100ML)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: E3053-100ML
Codice articolo locale: HONCE3053-100ML
Descrizione: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (HONCE3052-100ML)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: E3052-100ML
Codice articolo locale: HONCE3052-100ML
Descrizione: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (HONCE3015-100ML)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: E3015-100ML
Codice articolo locale: HONCE3015-100ML
Descrizione: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (HONCE3028-100ML)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: E3028-100ML
Codice articolo locale: HONCE3028-100ML
Descrizione: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom