Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente
Confocal dishes for microscopy
Fornitore: VWR Collection
734-2906EA 43.45 EUR InStock
734-2906 734-2905 734-2904 734-2903
Confocal dishes for microscopy
Piastre per colture Piastre per colture cellulari
Confocal dishes are suitable for fluorescent, confocal and phase-contrast microscopy experiments. These dishes combine the convenience of standard 35 mm, PS cell culture dishes with the optical benefits of glass. Dishes are available with either Ø 15 or Ø 20 mm glass centre, with or without a tissue culture-treated surface.
  • Made from homogenous borosilicate glass with low bubble and inclusion content
  • Transparent, medical grade glue, achromatic
  • Dish surface is smooth and free from striation to maximise usable area for growth
  • Rim on upper side of the lid mates with the dish brim for easy and secure stacking
  • Vented lids for effective gas exchange
  • Suitable for all living cell examinations
  • Sterilised by gamma irradiation and non pyrogenic
Glass thickness: 0,16 to 0,19 mm
Certificazioni: ISO 13485:2003 and ISO 9001:2008 certified.
Visualizza i codici
Ordine
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità