Stampa…
Hai cercato: Rack di Raffreddamento
9  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Corning
Descrizione: These thermoconductive modules provide reproducible and standardised temperature control to biological samples while on the bench.
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: Molded of grey high-impact polystyrene.
Codice catalogo: (BELAF189050050)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F189050050
Codice articolo locale: BELAF189050050
Descrizione: PP
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: DELTALAB
Descrizione: PC.
Codice catalogo: (DELTM-572)
Fornitore: DELTALAB
Codice articolo fornitore: M-572
Codice articolo locale: DELTM-572
Descrizione: PP, with clear lid.
UOM: 1 * 2 pezzi
Fornitore: GLW
Descrizione: These cooling racks are made of polypropylene for test tubes that require continued cooling.
Codice catalogo: (KOEHA-1070)
Fornitore: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Codice articolo fornitore: A-1070
Codice articolo locale: KOEHA-1070
Descrizione: PCR vials may be kept at a temperature of 0 °C for at least 30 min if the cooler is cooled down to –20 °C for approximately 12 h.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: DELTALAB
Descrizione: Styrofoam, white
Fornitore: SARSTEDT
Descrizione: Isofreeze® racks are for use as a pipetting and storage station for temperature sensitive applications like enzyme analyses, PCR or cell based assays....
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom