Stampa…
Hai cercato: Elettrodi multiparametro
8  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (HACHLZW5059970002)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: LZW5059970002
Codice articolo locale: HACHLZW5059970002
Descrizione: sensION+ 5059 is a combination multi-parameter electrode for determination of pH, conductivity and temperature. It has a plastic body, non-refillable ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HACHLZW5045970002)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: LZW5045970002
Codice articolo locale: HACHLZW5045970002
Descrizione: sensION+ 5045 is a combination multi-parameter electrode for determination of pH, ORP and temperature. Dedicated for use with Hach sensION+ MM110 port...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HACHLZW5048970002)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: LZW5048970002
Codice articolo locale: HACHLZW5048970002
Descrizione: Multisensor for pH, ORP, conductivity and temperature. For use with sensION+ MM150 multi-parameter meter.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: YSI (ENVIRONMENTAL PRODUCTS
Descrizione: Elettrodo, multiparametro
Fornitore: Endress+Hauser
Descrizione: The CYM17 Memosens-analog converter enables easy use of digital Memosens sensors in your fermentation applications in the laboratory without changing ...
New Product
Codice catalogo: (EUTEECCOMBI03M)
Fornitore: EUTECH
Codice articolo fornitore: ECCOMBI03M
Codice articolo locale: EUTEECCOMBI03M
Descrizione: Combined pH electrode and 2-pin stainless steel conductivity electrode with 15 cm ABS guard. For use with CyberScan PC 10.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (EUTE01X001530)
Fornitore: EUTECH
Codice articolo fornitore: 01X001530
Codice articolo locale: EUTE01X001530
Descrizione: Elettrodo, multiparametro
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Cole-Parmer
Descrizione: Elettrodo, multiparametro
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom