Stampa…
Contenitori criogenici per trasporto campioni, serie DS
478-0305EA 0 EUR
VWRI478-0305 VWRI478-0317 VWRI478-0318 VWRI478-0319
Contenitori criogenici per trasporto campioni, serie DS
I contenitori per il trasporto criogenico a secco vengono utilizzati per il trasporto in sicurezza di campioni a temperatura criogenica.
Un materiale assorbente idrofobo è fissato nel vano interno del contenitore. Dopo la completa saturazione del materiale con azoto liquido, i contenitori sono pronti per il trasporto di campioni a temperature criogeniche, senza il rischio di fuoriuscita dell'azoto liquido in caso di ribaltamento del veicolo.
Il modello DS-24 può essere dotato di cartucce assorbenti rimovibili, per migliorare il tempo di mantenimento.
* Il modello DS-24 viene fornito senza canister, rack o cartuccia, da ordinare separatamente. Per maggiori dettagli su questa linea, contattare l'ufficio vendite VWR di zona.
Certificazioni: Certificazione: CE - Medicale
I contenitori non sono conformi alle specifiche IATA (International Air Transport Regulations) per il trasporto di materiale infetto.