Stampa…
VWR® BSS, Contenitori criogenici per conservazione campioni
Fornitore: VWR
VWR®
478-0274EA 4240 EUR
478-0274
VWR® BSS, Contenitori criogenici per conservazione campioni
Dewar e vasi criogenici
I serbatoi BSS offrono varie soluzioni per la conservazione di fiale o capillari in fase liquida o gassosa. Assicurano un'eccezionale uniformità della temperatura, anche con un livello di azoto liquido residuo di appena 2 cm al di sopra del supporto dei rack (o di 5 cm dal fondo per il modello BSS-5100). I serbatoi, realizzati in lega di alluminio con collo in fibra di vetro / materiale epossidico, sono progettati per garantire il massimo grado di isolamento grazie alla presenza di più strati in vuoto spinto evitando in questo modo l'evaporazione dell'azoto.
  • Eccellente uniformità termica
  • Il coperchio può anche essere chiuso con lucchetto, eccetto per il modello BSS-5100 (il lucchetto non è incluso)
Certificazioni: CE - Medicale.
Informazioni per l' accessorio: Controller S70: misurazione della temperatura (1 punto), procedura di riempimento automatico (fino al livello di riempimento di LN₂ desiderato), allarmi visivi e acustici (temperatura alta/bassa, livello alto/basso, errore di time-out riempimento), un contatto libero da potenziale (con funzione programmabile) per allarme esterno.
Il nuovo controller S170 garantisce la massima sicurezza per i campioni ed è dotato di molteplici funzioni quali procedura di riempimento automatico, misurazione della temperatura (mediante due sonde), regolazione del livello di azoto liquido, allarmi visivi e acustici (allarme di livello basso, riempimento automatico in caso di rilevazione di livello basso, arresto del riempimento al raggiungimento del livello normale, allarme di livello alto), visualizzazione della posizione del coperchio (aperto/chiuso), gestione della funzione di disappannamento (per garantire una visibilità ottimale all'interno del contenitore); l'interfaccia RS485 garantisce una gestione e un controllo ottimali del sistema mediante PC (software incluso); quattro contatti liberi da potenziale per il collegamento a un sistema di allarme interno o a un telefono (possibilità di generare quattro allarmi diversi).
Informazioni per l'ordine: Sono inclusi rack in acciaio inox per scatole standard (da 25, 81 o 100 provette).
Per BSS-5100: i cassetti tondi (per le crioprovette) o i contenitori (per goblet e capillari) devono essere ordinati separatamente.