I sistemi U-3900, a monocromatore singolo e doppio raggio, e U-3900H, a monocromatore doppio e doppio raggio, rappresentano una soluzione completa idonea per la ricerca in una vasta gamma di settori. Gli strumenti offrono prestazioni eccellenti, ottenute grazie alla ridotta luce diffusa, al filtro della banda passante selezionabile e all'alta energia.
- Double-beam stability provides improved accuracy and repeatability over extended periods of time
- Ability to reference-beam attenuate highly absorbing species for improved signal to noise
- Selectable scanning rate range of 1,5 to 2400 nm/min and changeable scan rate for the UV region to minimise noise further
- Interface via USB and a laptop or notebook PC format, can easily sit on a flat surface of the instrument (see picture)
The U-3900H is useful for measuring of samples with high absorbance/low transmittance yet still achieving excellent linearity.
Informazioni per l'ordine: VWR offre una gamma completa di accessori, tra cui sistemi Sipper, portacuvette alternativi, portafiltri e sfere di integrazione. Per ulteriori dettagli, consultare lo specialista Avantor di zona.
Informazioni per l'ordine: UV Solutions for U-3900 software (supplied) offers the flexibility and wide ranging functionality.