  • Parametri
    • Articoli in magazzino (5)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "rotori"
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/66/18374066.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"52"
Seleziona per:
Codice catalogo: (521-1652)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: VWRI521-1652
Descrizione:   Rotore, VWR®, Rotore per 4 strip da PCR (8×0,2 ml), Per: MicroStar 12
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Rotore, Rotore angolare T15A61, autoclavabile, con coperchio in plastica, 24 provette da 2 ml, 21500×g (fornito con centrifuga), Per: CT15E / CT15
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Rotore, VWR®, Rotor for 6×1,5/2,0 ml tubes, 6000 min-1; 2000 ×g, Per: Galaxy mini centrifuge
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Rotore, Rotore oscillante T5SS, bascule tonde, 4×250 ml, 4170 ×g, Per: CT6E / CT6EL
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Rotore, VWR® MiniStar silverline, Rotore per 8 provette da 1,5/2,0 ml, Per: MiniStar Silverline
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Rotore, Rotore a sgancio rapido per provette 8× 1,5/2 ml per MiniStar bianca
Fornitore:  HERAEUS
Descrizione:   Adapter, Heraeus®, Adattatore per 1 provetta conica da 15 ml, 17×121 mm, per l'uso con rotore F13-14x50c
Fornitore:  HERAEUS
Descrizione:   Rotore, Adattatore, 1 provetta a fondo conico o con bordo da 50 ml (Ø×L: 29,5×120 mm), Per: Heraeus® Megafuge® 8
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 52
  1  2  3  4  5  6  7  Prossimo