Stampa…
Rifrattometri portatili, OPTi
Fornitore: Bellingham + Stanley
635-0605EA 401 EUR
BELL38-47 BELL38-41 BELL38-42 BELL38-43 BELL38-44 BELL38-45 BELL38-46
Rifrattometri portatili, OPTi
Un'ampia gamma di strumenti affidabili di prima qualità per diverse tipologie di applicazioni.
  • Prisma basso in acciaio inossidabile 316
  • Calibrazione dello zero con acqua distillata
  • Compensazione automatizzata della temperatura (ATC)
Informazioni per l'ordine: in dotazione due batterie, guida per l'utente multi-lingue, certificato di calibrazione e borsa di trasporto.