Stampa…
VWR® UV-1600PC, Spettrofotometro UV/Vis
Fornitore: VWR
VWR®
634-6001EA 3130 EUR
VWRU10037-436 634-6001
VWR® UV-1600PC, Spettrofotometro UV/Vis
Spettrofotometri e fotometri Spettrofotometri UV/Vis
L'UV-1600PC è uno spettrofotometro UV per i requisiti di controllo qualità di routine, il controllo di processo e i laboratori scolastici.
  • Può salvare fino a 200 risultati e 200 curve standard
  • Scaricamento dati al PC via interfaccia USB
  • Accessori opzionali che includono uno scambiatore automatico a 8 cuvette
Il software applicativo offre tutte le metodiche più importanti per le misurazioni di routine, consentendo ik controllo dello spettrofotometro dal PC: Basem quantitativo, scan delle lunghezze d'onda, cinetica, lunghezze d'onda multiple, DNA/proteine.
Informazioni per l'ordine: Fornito con quattro cuvette ottiche in vetro, due cuvette al quarzo, holder per cuvette a quattro posizioni, cavo di alimentazione con presa UK e EU, copertura per polvere, software applicativo per controllo da PC.