Stampa…
Hai cercato: Contenitori per lame
9  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Hospidex
Descrizione: Sharpsafe®, historic pioneer in protecting against the risk of sharps injuries and sustainability in medical waste packaging management, presents the ...
Efficiente a livello energetico
Materiali sostenibili
Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente 
Produzione a basso impatto
Riduzione degli sprechi
Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
Codice catalogo: (HUARSHA-41912430)
Fornitore: Hospidex
Codice articolo fornitore: SHA-41912430
Codice articolo locale: HUARSHA-41912430
Descrizione: The Clinisafe® plastic clinical waste containers have been designed to hold clinical, anatomical and laboratory waste.
UOM: 1 * 20 pezzi
Fornitore: Hospidex
Descrizione: Made from 30% recycled plastic. Fully opening lid, with original positioning of hinge.
Codice catalogo: (LPIT138013)
Fornitore: LP ITALIANA SPA
Codice articolo fornitore: 138013
Codice articolo locale: LPIT138013
Descrizione: Sharp disposal container, plastic, with special lid for the extraction of needles.
UOM: 1 * 40 pezzi
Fornitore: HEATHROW
Descrizione: This sharps container provides safe disposal of syringes, needles and other small sharps. Easy to use and transport.
Fornitore: B. Braun
Descrizione: Medibox® containers are suitable for easy and safe disposal of all kinds of medical sharps. Consist of diverse ports for disposal without contact. Com...
Codice catalogo: (GREI450332_30)
Fornitore: Greiner Bio-One
Codice articolo fornitore: 450332_30
Codice articolo locale: GREI450332_30
Descrizione: Disposal containers, PP, yellow, non-sterile, are safe disposal means for needles, sharps and dangerous objects.
UOM: 1 * 30 pezzi
Codice catalogo: (119-4264)
Fornitore: DELTALAB
Codice articolo fornitore: 90
Codice articolo locale: DELT90
Descrizione: Needle collection containers are made of high density polyethylene suitable for waste type III.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (DELT232806)
Fornitore: DELTALAB
Codice articolo fornitore: 232806
Codice articolo locale: DELT232806
Descrizione: Manufactured in PP, these containers are also shockproof, perforation and solvents resistant.
UOM: 1 * 100 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom