Stampa…
Hai cercato: 4-(Dimethylamino)azobenzene-4'-isothiocyanate
2  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"2"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (317802-250MG)
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Codice articolo fornitore: 317802-250MG
Codice articolo locale: SIAM317802-250MG
Descrizione: 4-(4-Isothiocyanatophenylazo)-N,N-dimethylaniline,97% (4-(Dimethylamino)azobenzene-4'-isothiocyanate; DABITC)
UOM: 1 * 250 mg
Codice catalogo: (TCIAD1653-100MG)
Fornitore: TCI EUROPE
Codice articolo fornitore: D1653-100MG
Codice articolo locale: TCIAD1653-100MG
Descrizione: 4-(Dimethylamino)azobenzene-4'-isothiocyanate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
UOM: 1 * 100 mg
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 2 of 2
no targeter for Bottom