Olio silicone, 100 - 300 mPa.s (20 °C) per bagni ad olio, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07742.1000EA
827
EUR
1.07742.1000
1.07742.0100
Olio silicone, 100 - 300 mPa.s (20 °C) per bagni ad olio, Supelco®
Olio silicone
Silicone oil used as oil bath up to 250 °C.
Confezione: Packed in plastic bottles.
Punto di ebollizione:
>315 °C (1013 hPa) Densità: 1,04 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: >295 °C |
MDL Number:
MFCD00132673 CAS Number: 68083-14-7 |