Stampa…
VWR® TS Professional, Bilance Semi-micro VWR®: Touch Screen
Fornitore: VWR
VWR®
611-3671EA 2520 EUR
611-3671 611-3672 611-3663 611-3664 611-3666 611-3667 611-3668 611-3669
VWR® TS Professional, Bilance Semi-micro VWR®: Touch Screen
Bilance
Bilance semi-micro con display touch screen da 5", con applicazioni avanzate e ampio database per pesature professionali. L’utilizzatore ha un accesso facile e intuitivo alla funzionalità della bilancia, tramite menu interattivo guidato ad icone che assicura pesate efficienti e produttive. Le bilance possono essere utilizzate da 10 utilizzatori, ognuno con proprie impostazioni personalizzabili e protezione da password. Ideali per laboratori che richiedono la conformità GLP.
  • Calibrazioni interne ed esterne (certificato di calibrazione opzionale)
  • Multi lingua (Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo o Portoghese)
  • Controllo della pesata, statistiche, pesata dinamica, formulazione e funzionalità avanzata di conteggio pezzi con report statistici
  • Funzionalità avanzata per densità, con calcolo dell’indice di densità per la determinazione della qualità dei metalli
  • Funzionalità tessile speciale per la misura dei filamenti/fibre (cotone, lino, lana e poliestere) con report statistici
  • Output seriale per connessione a stampante, porta USb per importazione da database o esportazione dei risultati analitici
User can choose three options for models with internal calibration (denoted by 'i' at end of the model's name):
Balance will calibrate using the internal weight by pressing CAL button
Balance will automatically recalibrate when ambient temperature changes and/or after a certain time has passed (Incal+)
The user can choose to calibrate the balance with an external weight
Certificazioni: EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Informazioni per l'ordine: Supplied with plastic in use protective cover.
Attenzione: I modelli con suffisso D prevedono un doppio range; i modelli 'i' sono dotati di calibrazione interna, i modelli 'C' di certificato di calibrazione.