Stampa…
VWR® Advanced 3750, agitatore alternativo
Fornitore: VWR
VWR®
444-2910EA 2120 EUR
444-2910 444-2909 VWRU97007-744 444-2911
VWR® Advanced 3750, agitatore alternativo
Agitatori Agitatori con moto alternato
Agitatore digitale con controllo a microprocessore, ideale per diverse applicazioni di miscelazione, quali studi di solubilità e procedure di estrazione. Il controllo della velocità variabile offre un'agitazione omogenea e uniforme. Il sistema di agitazione monitora continuamente la velocità di agitazione e mantiene il valore impostato anche in caso di variazioni del carico.
  • Due display LED indipendenti mostrano velocità e tempo
  • Timer integrato, da 1 s a 160 h, mostra il tempo trascorso o il conto alla rovescia, spegnimento automatico e allarme acustico al termine del programma
  • Può essere utilizzato a temperature comprese tra −10 e +60 °C (massimo 80% di umidità relativa, senza condensa), in un'incubatrice, un'incubatrice a CO₂ o una cella frigorifera
La velocità visualizzata ha una precisione pari all'1% della velocità impostata (quando la velocità è superiore a 100 min⁻¹). La funzione di rampa aumenta lentamente la velocità fino al punto impostato per una maggiore sicurezza. Il sensore di carico integrato è in grado di rilevare una condizione sbilanciata e ridurrà automaticamente la velocità min⁻¹ a una velocità sicura per evitare fuoriuscite e proteggere i campioni. La modalità di calibrazione della velocità consente all'utente di ricalibrare il display della velocità e la porta seriale RS232 fornisce una comunicazione bidirezionale per la registrazione dei dati e il controllo dell'unità.
Informazioni per l'ordine: Fornito con tappetino in gomma antiscivolo senza attacchi; accessori da ordinare separatamente.
Attenzione: * Le piattaforme sono adatte per supporti opzionali a 2 livelli (444-2965) che consentono l'impilamento con uno spazio di 254 mm tra le piattaforme (consigliato per le dimensioni della piattaforma selezionate)
**L'impilamento della piattaforma non è consigliato per i modelli 3750 o 5000
* Piattaforme adatte per rinforzi a due piani opzionali (444-2965) per impilaggio di piattaforme a distanza di 254 mm (consigliato per le piattaforma delle misure selezionate)
** L'impilaggio delle piattaforme è sconsigliato per i modelli 3750 o 5000