Stampa…
Hai cercato: Elettrodi pH
143  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"143"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Elettrodi combinati per misurazioni del pH rapide, accurate e stabili, ideali per applicazioni di controllo qualità, ricerca e sviluppo.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Con 1 m di cavo fisso.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Con 1 m di cavo fisso / connettore S7.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Elettrodi pH combinati con 1 m di cavo fisso.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These pH electrodes are available with refillable electrolyte or non refillable.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Laboratory and field electrodes for general applications. Supplied with a fixed cable or plug head, VWR® electrodes can be connected to most pH meters...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Elettrodo per pH con cavo e connettore BNC.
Codice catalogo: (662-1796)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI662-1796
Descrizione: Elettrodo, pH, VWR®, Diaframma doppia riferimento elettrodo, cavo da 1 m, Vetro, Elettrolita: 3,5 mol/l KCl, Ø×L: 12×150 mm, 3 mm pin, Per: Acqua, creme, bevande, tampone TRIS
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These IDP (Intelligent Digital Probe) pH/temperature electrodes can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter meters.
Codice catalogo: (662-1381)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI662-1381
Descrizione: This flat surface electrode is a combination pH/reference electrode with double reference junction design. It includes both a pH and reference half ce...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: WTW
Descrizione: Sensore con tecnologia migliorata e di alta qualità combinato con i componenti elettronici di misurazione più moderni.
Fornitore: WTW
Descrizione: High quality, enhanced sensor technology combined with most modern measurement electronics. The electrodes feature a plug head which can either be con...
Fornitore: WTW
Descrizione: Questi elettrodi per pH, collaudati e testati, sono semplici da utilizzare e offrono qualità e precisioni elevate.
Fornitore: WTW
Descrizione: These special pH electrodes extend the range of the IDS series for enhanced applications in Life Sciences and related applications.
Codice catalogo: (662-1268)
Fornitore: WTW
Codice articolo fornitore: 103710
Codice articolo locale: WTWA103710
Descrizione: Elettrodo, pH, TA-SensoLyt® SEA, - °C, -, Elettrolita: Polymer, -, Per: Installation in former depth armature series TA 197-pH
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: HAMILTON BONADUZ
Descrizione: These robust combination pH electrodes are suitable for general laboratory applications, especially for measurements in emulsions and suspensions.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 143
no targeter for Bottom