Stampa…
Hai cercato: Altri elettrodi
20  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Graphite electrodes are used as homogeneous catalysts.
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: Il sensore è ideale per i termostati per la calibrazione.
Codice catalogo: (SCOI285221300)
Fornitore: SI Analytics
Codice articolo fornitore: 285221300
Codice articolo locale: SCOI285221300
Descrizione: This photometric sensor can be used like any other sensor. Thanks to its USB and additional analog BNC / DIN connection, it can be connected to any ti...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Graphite electrodes are used mainly in electric arc furnace steel production.
Fornitore: WTW
Descrizione: Queste sonde di profondità digitali con pressione barometrica integrata e compensazione della temperatura combinano misure dell’ossigeno disciolto, pH...
Codice catalogo: (705-0917)
Fornitore: WTW
Codice articolo fornitore: 600700
Codice articolo locale: WTWA600700
Descrizione: VisoTurb® 900-P is an IR turbidity sensor for applications where turbidity can be directly measured in the sample. Its application range includes meas...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (661-1002)
Fornitore: Mettler - Toledo
Codice articolo fornitore: 51107699
Codice articolo locale: METT51107699
Descrizione: Elettrodo, altro, Elettrodo di platino a doppio pin, DM143-SC, con manicotto in vetro integrato, Elettrodo di platino a doppio pin, DM143-SC, pH: -, 0...+80 °C, Diafr.: -, Ø×L: 12×144,5 mm, Tappo a vite S7, cavo staccabile
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: SI Analytics
Descrizione: These combination electrodes with plug head and connection cable are the ideal choice for titrations.
Fornitore: Hach
Descrizione: The Radiometer Analytical electrode range features single, double, and combined metal electrodes with platinum, silver, gold, antimony, mercury and gl...
Codice catalogo: (SCOI285103553)
Fornitore: SI Analytics
Codice articolo fornitore: 285103553
Codice articolo locale: SCOI285103553
Descrizione: Single platinum electrode, with glass shaft and ring shaped sensor (Ø 6 mm). For titration purposes.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (662-1374)
Fornitore: SI Analytics
Codice articolo fornitore: 285103512
Codice articolo locale: SCOI285103512
Descrizione: Double-platinum electrode, with glass shaft and two platinum pin sensors (Ø 1 mm). For detection of Bromine according to ASTM by potentiometric titrat...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SCOI285103607)
Fornitore: SI Analytics
Codice articolo fornitore: 285103607
Codice articolo locale: SCOI285103607
Descrizione: Metal electrode, Metal electrode, Ag 1100, Ag 1100, −5...+100 °C, Vetro, Ø×L: 4×120 mm, Plug head
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HACHB20B112)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: B20B112
Codice articolo locale: HACHB20B112
Descrizione: The XR110 reference electrode has a glass body, red rod Ag/AgCl reference technology system, refillable electrolyte (KCl 3 M), ground joint, and porou...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (MMMEM2268-3)
Fornitore: 3M MEDICAL
Codice articolo fornitore: M2268-3
Codice articolo locale: MMMEM2268-3
Descrizione: These monitoring electrodes feature a soft cloth backing and gentle adhesives which makes them ideal for use on fragile skin and on the tender skin of...
UOM: 1 * 600 pezzi
Codice catalogo: (466-0310)
Fornitore: THERMO BRAND
Codice articolo fornitore: 50127768
Codice articolo locale: THBR50127768
Descrizione: Elettrodo, altro, Sensore per campioni
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (KNICZU0073)
Fornitore: KNICK
Codice articolo fornitore: ZU0073
Codice articolo locale: KNICZU0073
Descrizione: Electrode for monitoring the reference system of the pH sensor or for simultaneous ORP measurements.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom