  • Parametri
    • Articoli in magazzino (4)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Elettrodi ISE
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/14/20236914.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"53"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  Thermo Orion
Descrizione:   These fluoride electrodes are designed for measuring free fluoride ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically.
Fornitore:  SI Analytics
Descrizione:   Elettrodo, ISE, Cu 1100 A, Parametro (ISE): Copper, pH: 2 - 6, 0...+80 °C, Cavo fisso di 1 m con spina DIN
Fornitore:  Thermo Orion
Codice articolo fornitore: 9512BNWP
Codice articolo locale: ORIO9512BNWP
Descrizione:   This standard gas-sensing ISE electrode is designed for quick, reliable and accurate measurements of dissolved ammonia in aqueous solutions.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Thermo Orion
Codice articolo fornitore: 900200
Codice articolo locale: ORIO900200
Descrizione:   This electrode is a sleeve-type refillable Ag/AgCl (silver/silver chloride) reference electrode with an outer chamber that isolates the inner referenc...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Thermo Orion
Descrizione:   ISE half-cell electrodes for use with analysers.
Fornitore:  Thermo Orion
Descrizione:   These electrodes are designed for measuring iodide ions in quickly, simply, accurately and economically.
Fornitore:  Thermo Orion
Codice articolo fornitore: 9342BN
Codice articolo locale: ORIO9342BN
Descrizione:   This surfactant half cell is a potentiometric sensor for end point detection in titrations of anionic or cationic surfactants in a solution. A potenti...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  WTW
Descrizione:   Elettrodi ione-selettivi semplici, resistenti e di alta qualità, ideali per applicazioni sul campo.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 53
  1  2  3  4  5  6  7  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI