Stampa…
Hai cercato: Elettrodi
323  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"323"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Laboratory and field electrodes for general applications. Supplied with a fixed cable or plug head, VWR® electrodes can be connected to most pH meters...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These IDP (Intelligent Digital Probe) pH/temperature electrodes can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter meters.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Elettrodo per pH con cavo e connettore BNC.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Con 1 m di cavo fisso / connettore S7.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Elettrodi pH combinati con 1 m di cavo fisso.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Con 1 m di cavo fisso.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Elettrodi combinati per misurazioni del pH rapide, accurate e stabili, ideali per applicazioni di controllo qualità, ricerca e sviluppo.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR®, RD 223 (Redox), Vetro, Ø×L: 12×120 mm, BNC, cavo da 1 m
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Elettrodo, conduttimetri, VWR®
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These pH electrodes are available with refillable electrolyte or non refillable.
Codice catalogo: (663-0356)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI663-0356
Descrizione: This IDP (Intelligent Digital Probe) conductivity/temperature cell can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter meters.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (662-1796)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI662-1796
Descrizione: Elettrodo, pH, VWR®, Diaframma doppia riferimento elettrodo, cavo da 1 m, Vetro, Elettrolita: 3,5 mol/l KCl, Ø×L: 12×150 mm, 3 mm pin, Per: Acqua, creme, bevande, tampone TRIS
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Elettrodo, ossigeno disciolto, VWR®, Cavo da 1 m
Codice catalogo: (663-0147)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI663-0147
Descrizione: Elettrodo, conduttimetri, VWR® PHenomenal®, pHenomenal® CO11, 10 µS/cm - 20 mS/cm, 0...+80 °C, Epoxy, Ø×L: 15,3×120 mm, 0,84 cm-1, 8 pin, cavo da 1,5 m
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (662-1165)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI662-1165
Descrizione: Con cavo e connettore BNC
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: WTW
Descrizione: Questi elettrodi per pH, collaudati e testati, sono semplici da utilizzare e offrono qualità e precisioni elevate.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 323
no targeter for Bottom