Stampa…
Hai cercato: Micropiastre per HTS
72  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"72"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Manufactured from high quality crystal polystyrene. They are ideal for routine assays, mixing and storage.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PP, non coated, non sterile, chromatography tested and certified. Manufactured from ultra low bleed high purity basis resin and fully lot tested by GC...
Fornitore: Avantor
Descrizione: Queste piastre sono prodotte in PP ad alta purezza per un'efficiente preparazione del campione e sono adatte all'uso con processori di particelle magn...
Fornitore: Greiner Bio-One
Descrizione: Caratterizzata da basse capacità leganti con proteine, DNA, RNA e peptidi, la piastra non legante aumenta notevolmente la sensibilità del saggio riduc...
Fornitore: Greiner Bio-One
Descrizione: These microplates combine a unique process technology with a proprietary resin for superior UV transparency.
Fornitore: Greiner Bio-One
Descrizione: PS, without lid. Ideal for high throughput screening applications, these plates are available as clear bottom variants (in clear PS) and black or whit...
Fornitore: Molecular Devices
Descrizione: SpectraDrop™ micro-volume microplate consists of aspecially designed adapter, PTFE-coated bottom slide, and top slide with evaporation-reducing spacer...
Codice catalogo: (MATR4520B)
Fornitore: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Codice articolo fornitore: 4520B
Codice articolo locale: MATR4520B
Descrizione: Piastra per conservazione, Non treated, Non sterili, N. di pozzetti: 1536, PP, Fondo a V, nero
UOM: 1 * 15 pezzi
Fornitore: Greiner Bio-One
Descrizione: Characterised by low protein, DNA, RNA, and peptide binding properties, the non binding microplate surface significantly increases assay sensitivity b...
Fornitore: KARTELL
Descrizione: Microtitre plate, Individually wrapped, Sterili, N. di pozzetti: 96, PS, Fondo a V, trasparente
Fornitore: Greiner Bio-One
Descrizione: Optically clear borosilicate glass bottom (light path 175±15 µm) and black PS frame.
Fornitore: Greiner Bio-One
Descrizione: In PS, senza coperchio. Sono disponibili una serie di piastre a 96 pozzetti con un'ampia varietà di trattamenti superficiali e svariati profili dei po...
Fornitore: Greiner Bio-One
Descrizione: In PS. Ad eccezione delle Small Volume™, tutte le micropiastre in PS a 384 pozzetti sono dotate di pozzetti quadrati arrotondati, che combinano i vant...
Promo
Codice catalogo: (GREI792870-906)
Fornitore: Greiner Bio-One
Codice articolo fornitore: 792870-906
Codice articolo locale: GREI792870-906
Descrizione: Clear, 1536-well cycloolefin storage plates (with optimised geometry for low evaporation) for acoustic liquid handling.
UOM: 1 * 60 pezzi
Fornitore: Greiner Bio-One
Descrizione: Cycloolefin, black pigmented frame, 190 μm ultra-clear film bottom, tissue culture treated, sterile. SCREENSTAR microplates are specialised products f...
Fornitore: Greiner Bio-One
Descrizione: PS, without lid. 96-well half area microplates offer an alternative to 384-well or 1536-well microplates when low sample volume is an important criter...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 72
no targeter for Bottom