Stampa…
Soluzioni standard di selenio per ICP-MS, ARISTAR®
Fornitore: Avantor
VWR® ARISTAR®
85597.180EA 143 EUR
85597.180 456882A
Soluzioni standard di selenio per ICP-MS, ARISTAR®
Standard Standard cationici Standard di selenio
  • Prodotte da acidi ad elevata purezza, acqua ASTM I 18 Megaohm
  • Soluzione analizzata tramite titolazione
  • Concentrazione finale verificata con materiali di riferimento a standard NIST
  • Incertezza totale massima: 0,5% (tipica)
  • Con certificato di analisi completo
Certificazioni: Tracciabili a SRM da NIST. Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISO guide 34/ISO 17025.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022