Anti IgE Human Polyclonal Antibody
Fornitore: MP Biomedicals
By Immunoelectrophoresis, single arc was observed against antisera to whole human serum, human IgE and human kappa light chain.
  • Supplied in Tris or phosphate buffered saline
It is useful for structural and biological studies, as a reference standard, or as starting material for the preparation of an immunogen.
It is prepared from plasma shown to be nonreactive for HBsAg, anti-HCV, anti-HBc and negative for anti-HIV 1 and 2 by FDA-required tests.
Type:
Antigen: IgE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Myeloma source
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG ICNA08643491
Codice articolo fornitore: 08643491
Codice articolo locale: ICNA08643491
Specifiche
Antigene IgE
Nome antigene Immunoglobulin E
Reattività Human
Clonabilità Polyclonal
Host Myeloma source
Temperatura di conservazione 0...5 °C
Applicazioni testate Immunoelectrophoresis
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI