Myeloma source Anti-Human IgG1 Antibody
Fornitore: MP Biomedicals
This antibody is purified from human myeloma sera containing high levels of IgG1 Kappa protein. The protein was purified using Ion-exchange, gel filtration and affinity chromatography.
This product contains 1% IgG2, IgG3, and IgG4 .
Type: Secondary
Antigen: IgG1
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Myeloma source
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG ICNA08642311
Codice articolo fornitore: 08642311
Codice articolo locale: ICNA08642311
1 mg 1 mg ICNA08642312
Codice articolo fornitore: 08642312
Codice articolo locale: ICNA08642312
Specifiche
Antigene IgG1
Nome antigene Immunoglobulin G1
Reattività Human
Tipo anticorpo Secondary
Host Myeloma source
ELISA Yes
Purificazione Affinity purified
Form Liquid
Temperatura di conservazione −20 °C
Applicazioni testate Radial Immunodiffusion
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI