Mouse Anti- IgG Antibody
Fornitore: MP Biomedicals
This immunoglobulin was prepared from mouse serum using current chromatographic techniques. A quantitative
protein analysis as well as immunoelectrophoresis has been applied to determine identity of the product.
  • Supplied in Tris or phosphate buffered saline
It is useful for structural and biological studies, as a reference standard, or as starting material for the preparation of an immunogen.
By Immunoelectrophoresis, it shows one band against rabbit anti-mouse serum. The product is mouse IgG with no trace of IgA, IgM, or non-immunoglobulin serum proteins detected.
Type:
Antigen: IgG
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Rabbit
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
10 mg 10 mg ICNA08641461
Codice articolo fornitore: 08641461
Codice articolo locale: ICNA08641461
100 mg 100 mg ICNA08641462
Codice articolo fornitore: 08641462
Codice articolo locale: ICNA08641462
Specifiche
Antigene IgG
Nome antigene Immunoglobulin G
Tipo anticorpo Secondary
Host Mouse
Forma Lyophilised powder
Temperatura di conservazione 2...8 °C
Applicazioni testate Immunoelectrophoresis
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità