Bovine Serum Albumin (BSA), fraction V, reagent grade
Fornitore: MP Biomedicals
Albumin bovine is a single polypeptide chain consisting of about 583 amino acid residues and no carbohydrates. At pH 5 to 7 it contains 17 intrachain disulphide bridges and 1 sulphhydryl group.
  • Soluble in water
  • Has 4,7 ppm heavy metals
  • ≤5,0% loss on drying
It is used to solubilise lipids, and is also used as a blocking agent in Western blots or ELISA applications. Globulin free albumins are suitable for use in electrophoresis applications.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bovine albumin fraction V, reagent grade 50 g ICNA08810661
Codice articolo fornitore: 08810661
Codice articolo locale: ICNA08810661
Specifiche
Protein/peptide name Albumin
Protein synonyms Fraction V, Bovine Serum Albumin, Cohn Fraction V, BSA Fraction V, Cohn Fraction V, BSA, Bovine Serum Albumin
Specie Bovine
Sorgente luminosa Serum
CAS No. 9048-46-8
Grado Reagent grade
Purezza 100%
Condizioni di conservazione +2 to +8 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità