Mouse Anti-Human IgG PAN Monoclonal Antibody
Fornitore: MP Biomedicals
This purified monoclonal antibody is supplied in 10 mM phosphate buffered saline, pH 7,4.
Type: Secondary
Antigen: IgG Fc PAN
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6017
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2ak
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 mg 1 mg ICNA08630722
Codice articolo fornitore:: 08630722
Codice articolo locale:: ICNA08630722
Specifiche
Antigene IgG PAN
Nome antigene Immunoglobulin G PAN
Reattività Human
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Secondary
Clone HP6017
Host Mouse
Isotipo IgG2ak
Western Blot Yes
ELISA Yes
Immunochimica Yes
Formato Ascites fluid
Forma Liquid
Frammento anticorpo F(c)
Storage temperature – 20 oC
UniProtKB P31994
Applicazioni testate Radio Immunoassay
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità