Mouse Anti-Human IgE Monoclonal Antibody
Fornitore: MP Biomedicals
This purified monoclonal antibody is supplied in 10 mM phosphate buffered saline, pH 7,4.
  • Dilution range: 10 µg/ml in PBS for EIA
  • Specificity: Human IgE heavy chain (Fc region)
Type: Secondary
Antigen: IgE Fc
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6029
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2ak
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
200 μg 200 µG ICNA08634371
Codice articolo fornitore: 08634371
Codice articolo locale: ICNA08634371
Specifiche
Antigene IgE
Nome antigene Immunoglobulin E
Reattività Human
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Secondary
Clone HP6029
Host Mouse
Isotipo IgG2ak
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Concentrazione 2,0 mg/ml
Form Liquid
Frammento anticorpo F(c)
Temperatura di conservazione +2 °C to +8 °C
Applicazioni testate Immunohistochemical Staining of Formalin-Fixed Paraffin Embedded Tissue Sections
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping