Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente
Safety waste caps
Fornitore: VWR Collection
VWR®
590-0044EA 85.7 EUR InStock
590-0044 VWRU10040-174 590-0043 590-0045 590-0046
Safety waste caps
Ghiere Tappi di sicurezza e per rifiuti
Collect your solvent waste safely without being exposed to solvent vapours or hazardous gases. High quality materials (PTFE, PP) ensure maximum safety for your laboratory staff and environment.
  • Recommended for HPLC systems
  • Chemically resistant against aggressive organic solvents
  • Tubing connector for e.g. leak connection of diverse HPLC instruments (only for safety waste caps with tube connections)
Informazioni per l'ordine: Exhaust air filter needs to be ordered separately.
Visualizza i codici
Ordine
Accessori
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità