  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
cell-freezing-media
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/50/20236850.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   SeraFree™ cryopreservation media is ready to use freezing media for cryopreservation of adherent or suspension cultured cells. The animal-free media c...
Codice catalogo: (N400-25PK)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRCN400-25PK
Descrizione:   Bacterial Freezing Media is a sterile, ready to use cryopreservation media for long term storage of bacterial cultures. Ideal for the preservation of ...
UOM:  1 * 25 pezzi
Fornitore:  HemaCare
Descrizione:   CryoStor® cryopreservation freeze media products have been designed to mitigate temperature-induced molecular cell stress responses during freezing an...
Codice catalogo: (HYCLSR30002.02)
Fornitore:  GE Healthcare - Hyclone
Codice articolo fornitore:: SR30002.02
Codice articolo locale:: HYCLSR30002.02
Descrizione:   HyClone™ HyCryo-STEM is a serum-free cryopreservation media designed specifically to maintain differentiation potential and minimise spontaneous diffe...
UOM:  1 * 100 ml
Codice catalogo: (HYCLSR30001.02)
Blocked
Fornitore:  GE Healthcare - Hyclone
Codice articolo fornitore:: SR30001.02
Codice articolo locale:: HYCLSR30001.02
Descrizione:   Animal origin-free HyClone™ HyCryo cryopreservation media is designed for general use.
UOM:  1 * 100 ml
Codice catalogo: (HYCLSH30894.01)
Fornitore:  GE Healthcare - Hyclone
Codice articolo fornitore:: SH30894.01
Codice articolo locale:: HYCLSH30894.01
Descrizione:   HyClone AdvanceSTEM™ cryopreservation medium is formulated to support the cryopreservation of a variety of cell types including human mesenchymal stem...
UOM:  1 * 100 ml
Codice catalogo: (LONZ12-769E)
Fornitore:  LONZA
Codice articolo fornitore:: 12-769E
Codice articolo locale:: LONZ12-769E
Descrizione:   ProFreeze™-CDM is a chemically defined freeze medium suitable for cryopreserving many cell types in the absence of foetal bovine serum (FBS).
UOM:  1 * 100 ml
Fornitore:  LONZA
Codice articolo fornitore:: 12-132A
Codice articolo locale:: LONZ12-132A
Descrizione:   Cryoprotective medium containing BME with Hank’s Balanced Salts Solution and 15% DMSO, without L-glutamine. Used 1:1 with growth medium containing 10%...
UOM:  1 * 100 ml
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 10
  1  2  Prossimo