Stampa…
Colorante fluorescente, VividPro™
Fornitore: Avantor
VWR® VividPro™
1B1772-200ULEA 105 EUR
1B1772-200UL 1B1772-500UL
Colorante fluorescente, VividPro™
Coloranti Coloranti per Elettroforesi
VividPro™ è un colorante fluorescente generico per elettroforesi su gel delle proteine.
  • Rapida colorazione fluorescente in meno di 45 minuti
Compatibile con la spettrometria di massa.
VividPro™ (0.2 mL or 0.5 mL) is supplied as a 10,000X staining concentrate.
Visualization can be achieved following the electrophoretic run using a fast staining protocol, and is compatible with mass spectrometry analysis.