  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Inibitori
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Codice catalogo: (80-6501-23)
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Codice articolo fornitore: 80-6501-23
Codice articolo locale: GEHE80-6501-23
Descrizione:   Protease inhibitor mix
UOM:  1 * 1 KIT
Fornitore:  Cayman Chemical
Descrizione:   Y-27632 is a potent, ATP-competitive inhibitor of ROCKs including p160ROCK (Ki = 140 nm) and ROCK-II (IC50 = 800 nm). It also inhibits PRK2...
Fornitore:  Alfa Aesar
Codice articolo fornitore: J65358.LQ
Codice articolo locale: ALFAJ65358.LQ
Descrizione:   A 1x stock solution contains 500uM AEBSF.HCl, 150 nM aprotinin, 1 uM E-64, 0,5 mM EDTA and 1 uM leupeptin hemisulfate. Reconstitute each vial with 1 m...
UOM:  1 * 1 Cad.
Codice catalogo: (786-207)
Fornitore:  G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-207
Codice articolo locale: GENO786-207
Descrizione:   Protease inhibitor set contains 12 ready to use individual protease inhibitors, each at a 100X concentration. Various concentrations and/or combinatio...
UOM:  1 * 1 SET
Codice catalogo: (J63907.AA)
Fornitore:  Alfa Aesar
Codice articolo fornitore: J63907.AA
Codice articolo locale: ALFAJ63907.AA
Descrizione:   PHOSPHATASE INHIBITOR COCKTAIL I 1 * 5 ml
UOM:  1 * 5 ml
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 5  di 5
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI