  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Reagenti per trasfezione
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/76/89/18967689.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Scegli tra le opzioni di seguito per affinare la ricerca. È possibile effettuare selezioni multiple all'interno di qualsiasi menù a tendina. Clicca su OK per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"74"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  POLYPLUS TRANSFECTION
Descrizione:   INTERFERin® is a powerful, ready to use siRNA and miRNA reagent which provides more than 90% silencing efficiency at 1 nM siRNA in a wide variety of c...
Fornitore:  POLYPLUS TRANSFECTION
Descrizione:   The jetPRIME® DNA and/or siRNA transfection reagent is a powerful and versatile reagent designed to ensure high DNA transfection efficiency and excell...
Fornitore:  POLYPLUS TRANSFECTION
Descrizione:   PEIpro® is a ready to use 1 mg/ml optimised linear polyethylenimine (PEI) reagent for the production of virus and recombinant proteins by Transient Ge...
Fornitore:  POLYPLUS TRANSFECTION
Descrizione:   jetPEI® transfection reagent is a linear polyethylenimine derivative, free of components of animal origin, providing highly effective and reproducible...
Fornitore:  POLYPLUS TRANSFECTION
Descrizione:   The FectoPRO® Transfection Kit is specifically designed for enhanced Transient Gene Expression (TGE) in suspension CHO and HEK-293 cells in various se...
Fornitore:  POLYPLUS TRANSFECTION
Descrizione:   jetMESSENGER™ is a mRNA transfection reagent that has been specifically designed to offer outstanding transfection efficiency in cells that are usuall...
Fornitore:  POLYPLUS TRANSFECTION
Codice articolo fornitore: 202-10G
Codice articolo locale: PPLU202-10G
Descrizione:   in vivo-jetPEI®-Gal is a galactose-conjugated in vivo-jetPEI® derivative designed to enhance delivery to cells expressing galactose-spec...
UOM:  1 * 100 µl
Fornitore:  POLYPLUS TRANSFECTION
Descrizione:   PULSin® protein delivery reagent is dedicated to the delivery of proteins, antibodies and peptides into cells and offers a powerful approach to functi...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 74
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Prossimo