Questi incubatori con raffreddamento a compressore, con convezione ad aria forzata e controllo della velocità della ventola, sono caratterizzati da una camera interna in acciaio inox resistente agli acidi (DIN1.4301) e un rivestimento esterno in lamina verniciata a polvere. Il sistema di raffreddamento e riscaldamento regolabile offre un range di temperatura compreso tra -10 e +100 °C. Tutti i modelli sono dotati di uno sportello esterno pieno e uno sportello interno in vetro; i modelli più grandi IL 400CR e IL 750CR dispongono di sportelli esterni doppi. Tutti i modelli sono dotati di ruote di livellamento, porta di accesso da 30 mm, luce interna, porta USB per la registrazione diretta e il trasferimento dei dati su un'unità flash e porta ethernet (LAN) per il controllo a distanza.
- Il controller a microprocessore multifunzione con touchscreen LCD a colori visualizza i valori in forma di grafici o tabelle
- Controllo dell'accesso mediante login, memoria per 20 programmi definiti dall'utente, programmazione settimanale
- Funzione di amministratore per la gestione degli account utente
- Profilo di temperatura/tempo multisegmento (fino a 100) con rampe regolabili
- Orologio in tempo reale che visualizza la data, l'ora e il giorno della settimana
- Funzione di ritardo di avvio regolabile
- Termostato di sicurezza per sovra e sottotemperatura regolabile classe 3.3 che protegge i campioni e l’incubatore
Tra le caratteristiche di sicurezza sono presenti allarmi di temperatura acustici e visivi, sistema di controllo interruzione di corrente, orologio sveglia con allarme acustico, funzione di scongelamento automatico, blocco porta, allarme di sportello aperto, allarme di guasto sensore di temperatura e funzione di autodiagnosi.
Le unità sono dotate del software di controllo Premium e sono conformi agli standard GLP con impostazioni di protezione tramite password, registrazione degli eventi e una memoria interna in grado di contenere fino a 4100 record di dati per ciascun utente, consentendo la visualizzazione dei valori in forma di grafici o tabelle sul display o su un PC.
Informazioni per l' accessorio: Il carico massimo dei ripiani opzionali in acciaio inox rinforzato è di 100 kg a ripiano. Il carico massimo dei ripiani di ricambio standard è di 25 kg a ripiano. Notare la capacità massima della camera mostrata nella specifica.
Informazioni per l'ordine: Tutti i modelli vengono forniti con tre ripiani a griglia in acciaio inox, certificato di collaudo (dati misurati a 37 °C), cavo Ethernet e software di controllo Premium su CD.