Stampa…
Hai cercato: Chiavi inglesi
28  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.08803.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.08803.0001
Codice articolo locale: MERC1.08803.0001
Descrizione: Drum keys are used to open barrels and drums with 2 and ³/₄" screw caps.
UOM: 1 * 1 pezzi
MSDS
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Una selezioni di chiavi per l'apertura dei fusti da 10 litri fino a 200 litri.
Fornitore: Avantor
Descrizione: Avantor® Hichrom, Chiave 1/2"x9/16" AF, Acciaio inossidabile, Use with head style: ¹/₂" and ⁹/₁₆"
Codice catalogo: (HI-199)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: HICHHI-199
Descrizione: This Valvtool is a uniquely designed slotted wrench which provides easy access to many hard-to-reach areas.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (241-0053)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRF08405.902
Descrizione: Acciaio temprato. Questa chiave esagonale è destinata all'uso con morsetti a croce, giunti e piedi di appoggio Labomeca®.
UOM: 1 * 5 pezzi
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Applying the correct closure torque to DURAN® caps is critical to achieving an effective seal. Therefore a range of eight specifically designed spline...
Waste Reducing
Codice catalogo: (568-0686)
Fornitore: SGE Analytical Science
Codice articolo fornitore: 18500002
Codice articolo locale: SGEA18500002
Descrizione: Spanner sizes and uses: 3/16" for use with mini unions, 1/4" for use with 1/16" nuts, 5/16" for use with micro control valves.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Bohlender
Descrizione: For opening and closing of screw caps.
Codice catalogo: (BOHLD701-24)
Fornitore: Bohlender
Codice articolo fornitore: D701-24
Codice articolo locale: BOHLD701-24
Descrizione: These PP ring wrenches can be used for opening and closing multiple distributors for barrels.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Bohlender
Descrizione: These glass fibre reinforced PA fork wrenches can be used for tightening or opening screw joints also at high working temperatures.
Codice catalogo: (BURK5690-0180)
Fornitore: BÜRKLE
Codice articolo fornitore: 5690-0180
Codice articolo locale: BURK5690-0180
Descrizione: Strap wrench, 180 mm Ø
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: IKA
Descrizione: Single head wrench, open, SW8
Fornitore: Kautex
Descrizione: Wrenches made from HDPE for opening and closing jerricans.
Codice catalogo: (215-3250)
Fornitore: Kautex
Codice articolo fornitore: 805-85102
Codice articolo locale: KAUT805-85102
Descrizione: This wrench is suitable for use with Kautex series 310 bottles.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (119-0238)
Fornitore: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Codice articolo fornitore: 08805
Codice articolo locale: JUSU08805
Descrizione: Drum Wrench opens drum bung caps.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (NALG2195-2438)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 2195-2438
Codice articolo locale: NALG2195-2438
Descrizione: Durable epoxy resin construction, specifically designed for Nalgene ETFE closures.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom