  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Standard multi-elemento anionico
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Descrizione:   All ion chromatography standards are traceable to NIST standard reference materials.
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC458164C
Descrizione:   Anioni standard multielemento 3 in soluzione acquosa ARISTAR® per cromatografia ionica
UOM:  1 * 1 SET
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC458152E
Descrizione:   Anioni standard multielemento 2 in soluzione acquosa ARISTAR® per cromatografia ionica
UOM:  1 * 100 ml
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC458142C
Descrizione:   Anioni standard multielemento 1 in soluzione acquosa ARISTAR® per cromatografia ionica
UOM:  1 * 100 ml
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC458174A
Descrizione:   ANION MULTI-COMPONENT 6 FOR IC STANDARD 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
Fornitore:  Alfa Aesar
Codice articolo fornitore: 41693.AE
Codice articolo locale: ALFA41693.AE
Descrizione:   MULTI ION ANION IC STANDARD SOLUTION IN 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
Fornitore:  Alfa Aesar
Codice articolo fornitore: 35565.AE
Codice articolo locale: ALFA35565.AE
Descrizione:   MULTI ION ANION IC STANDARD SOLUTION, SP 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
Fornitore:  Alfa Aesar
Codice articolo fornitore: 35564.AE
Codice articolo locale: ALFA35564.AE
Descrizione:   MULTI ION ANION IC STANDARD SOLUTION, SP 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 8
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI