Stampa…
Hai cercato: Standard di zirconio
23  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di zirconio, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 2% HNO₃/0,2% HF, Applicazione: Standard per ICP
Codice catalogo: (1.70370.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70370.0100
Codice articolo locale: MERC1.70370.0100
Descrizione: Standard di zirconio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 7% HCl, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: ZrO(NO₃)₂ in HNO₃ 2-5%
Fornitore: Avantor
Descrizione: Single element plasma standards are used for accuracy and easy of calibration, along with precise detection of trace impurities.
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di zirconio, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Zirconio, Matrice: 5% HCl, Applicazione: AAS standards
Codice catalogo: (1.70234.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70234.0100
Codice articolo locale: MERC1.70234.0100
Descrizione: Standard di zirconio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 2 M HCl, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (1.70390.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70390.0100
Codice articolo locale: MERC1.70390.0100
Descrizione: Standard di zirconio, 10000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 10% HCl, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di zirconio, 10 ppm, VWR® ARISTAR®, Zirconio, Matrice: 2% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP-MS
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di zirconio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HCl, Applicazione: Standard per ICP
Codice catalogo: (88119.AP)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 88119.AP
Codice articolo locale: ALFA88119.AP
Descrizione: Standard di zirconio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HCl, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 500 mL
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di zirconio, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HCl, Applicazione: Standard per ICP
Codice catalogo: (ACRO196471000)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 196471000
Codice articolo locale: ACRO196471000
Descrizione: Standard di zirconio, 1000 mg/L, Matrice: 5% HF, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (43127.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 43127.18
Codice articolo locale: ALFA43127.18
Descrizione: Standard di zirconio, Standard for wear metal analysis, 1000 µg/g, Specpure®, Matrice: oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom