Stampa…
Hai cercato: Standard di stagno
29  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di stagno, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 2 M HCl, Applicazione: AAS standards
Codice catalogo: (1.70362.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70362.0100
Codice articolo locale: MERC1.70362.0100
Descrizione: Standard di stagno, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 7% HCl, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (42991-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 42991-100ML
Codice articolo locale: SUPL42991-100ML
Descrizione: Standard di stagno, 10000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 5% HNO₃/<0.5% HF, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (63564-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 63564-100ML
Codice articolo locale: SUPL63564-100ML
Descrizione: Standard di stagno, 1 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 2% HNO₃/tr. HF, Applicazione: Standard per ICP-MS
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Avantor
Descrizione: Standard di stagno, 10000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Stagno, Matrice: 2-5% HNO₃+tr. HF, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di stagno, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Stagno, Matrice: 20% HCl, Applicazione: AAS standards
Codice catalogo: (456252W)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC456252W
Descrizione: Sn in HCl
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di stagno, 10 ppm, VWR® ARISTAR®, Stagno, Matrice: 1% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP-MS
Codice catalogo: (456242U)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC456242U
Descrizione: Sn in HCl
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (456232S)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC456232S
Descrizione: Sn in HNO₃ con tracce di HF
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di stagno, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 20% HCl, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di stagno, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 20% HCl, Applicazione: AAS standards
Codice catalogo: (42450.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 42450.18
Codice articolo locale: ALFA42450.18
Descrizione: Standard di stagno, Standard for wear metal analysis, 5000 µg/g, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
Codice catalogo: (14206.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 14206.18
Codice articolo locale: ALFA14206.18
Descrizione: Standard di stagno, Standard for wear metal analysis, 1000 µg/g, Specpure®, Matrice: oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom