Stampa…
Hai cercato: Standard di zinco
34  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"34"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.70369.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70369.0100
Codice articolo locale: MERC1.70369.0100
Descrizione: Standard di zinco, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di zinco, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 0,5 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
MSDS Promo
Codice catalogo: (SUPL18562-100ML-F)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 18562-100ML-F
Codice articolo locale: SUPL18562-100ML-F
Descrizione: Calibration of ICP, AAS, spectrophotometry or any other analytical technique.
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (1.70389.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70389.0100
Codice articolo locale: MERC1.70389.0100
Descrizione: Standard di zinco, 10000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (1.09953.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.09953.0001
Codice articolo locale: MERC1.09953.0001
Descrizione: Standard di zinco, 1000 mg, Titrisol®, Supelco®, Matrice: 2 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 1 Ampoll
MSDS
Codice catalogo: (67902-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 67902-100ML
Codice articolo locale: SUPL67902-100ML
Descrizione: Standard di zinco, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (75594-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 75594-100ML
Codice articolo locale: SUPL75594-100ML
Descrizione: Standard di zinco, 1 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP-MS
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di zinco, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Zinco, Matrice: 2% HNO₃, Applicazione: AAS standards
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Zn in HNO₃ 2-5%
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Zn in HNO₃ 2-5%
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di zinco, 10 ppm, VWR®, Zinco, Matrice: 2% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP-MS
Codice catalogo: (5791.0100)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: BAKR5791.0100
Descrizione: Single element plasma standards are used for accuracy and easy of calibration, along with precise detection of trace impurities.
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di zinco, Standard for wear metal analysis, 1000 µg/g, Specpure®, Matrice: oil, Applicazione: Standard a base di olio
Codice catalogo: (42453.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 42453.18
Codice articolo locale: ALFA42453.18
Descrizione: Standard di zinco, Standard for wear metal analysis, 5000 µg/g, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di zinco, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di zinco, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: AAS standards
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 34
no targeter for Bottom